Merck
ENA159843319
Enamine
2-chloro-N-{[4-(difluoromethoxy)phenyl]methyl}acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.64
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-chloro-N-[4-(difluoromethoxy)benzyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H10ClF2NO2/c11-5-9(15)14-6-7-1-3-8(4-2-7)16-10(12)13/h1-4,10H,5-6H2,(H,14,15)
InChIKey
OZVGVGAYMOBVCO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24581
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24581
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)