Wichtige Dokumente
ENA156508295
Enamine
sodium 5-amino-4-hydroxy-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-31300-250MG
€ 68,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-31300-250MG
€ 68,40
Iupac Name
sodium 5-amino-4-hydroxy-7-sulfo-2-naphthalenesulfonate
Inchi Code
1S/C10H9NO7S2.Na/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;/h1-4,12H,11H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18);/q;+1/p-1
InChIKey
QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31300
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)