Wichtige Dokumente
ENA156508196
Enamine
2-oxo-1-propyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazole-5-sulfonamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-31156-250MG
€ 188,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-31156-250MG
€ 188,00
mp (Schmelzpunkt)
200-205
Iupac Name
2-oxo-1-propyl-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-5-sulfonamide
Inchi Code
1S/C10H13N3O3S/c1-2-5-13-9-4-3-7(17(11,15)16)6-8(9)12-10(13)14/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H,12,14)(H2,11,15,16)
InChIKey
GLSSKTDYKDTABW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31156
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)