Merck
ENA150999227
Enamine
2-chloro-N-(2,5-diethoxyphenyl)acetamide
Größe auswählen
100 MG
€ 185,40
250 MG
€ 245,20
500 MG
€ 429,80
1 G
€ 557,20
Lieferanten-SKU: EN300-24585-100MG
€ 185,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 185,40
250 MG
€ 245,20
500 MG
€ 429,80
1 G
€ 557,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.72
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-24585-100MG
€ 185,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-(2,5-diethoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H16ClNO3/c1-3-16-9-5-6-11(17-4-2)10(7-9)14-12(15)8-13/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3,(H,14,15)
InChIKey
GGIDHBFGJQYHGX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24585
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24585
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)