Merck
ENA118036755
Enamine
sodium 2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetate
Größe auswählen
100 MG
€ 68,40
250 MG
€ 68,40
500 MG
€ 74,90
1 G
€ 82,70
2.5 G
€ 112,60
5 G
€ 160,70
Lieferanten-SKU: EN300-13051-100MG
€ 68,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 68,40
250 MG
€ 68,40
500 MG
€ 74,90
1 G
€ 82,70
2.5 G
€ 112,60
5 G
€ 160,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.08
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-13051-100MG
€ 68,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
sodium 1H-1,2,4-triazol-1-ylacetate
Inchi Code
1S/C4H5N3O2.Na/c8-4(9)1-7-3-5-2-6-7;/h2-3H,1H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChIKey
IZYZVGMQWYKDBW-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13051
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13051
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)