Merck
ENA118036500
Enamine
2-chloro-N-(3-chloro-2,6-diethylphenyl)acetamide
Größe auswählen
100 MG
€ 134,70
250 MG
€ 173,70
500 MG
€ 288,10
Lieferanten-SKU: EN300-24667-100MG
€ 134,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 134,70
250 MG
€ 173,70
500 MG
€ 288,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-24667-100MG
€ 134,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-(3-chloro-2,6-diethylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H15Cl2NO/c1-3-8-5-6-10(14)9(4-2)12(8)15-11(16)7-13/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3,(H,15,16)
InChIKey
ZEHVGJXELAOHNY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24667
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24667
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)