Wichtige Dokumente
ENA117737970
Enamine
1-(3-methylphenyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-28291-100MG
€ 272,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-28291-100MG
€ 272,50
Iupac Name
1-(3-methylphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H14O2/c1-9-4-2-5-10(8-9)12(11(13)14)6-3-7-12/h2,4-5,8H,3,6-7H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
SSPYKVRECSNVLY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28291
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)