Merck
ENA112933499
Enamine
1-amino-4-bromo-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 1.233,20
250 MG
€ 1.740,20
500 MG
€ 2.716,50
1 G
€ 3.470,50
Lieferanten-SKU: EN300-26961-100MG
€ 1.233,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 1.233,20
250 MG
€ 1.740,20
500 MG
€ 2.716,50
1 G
€ 3.470,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-26961-100MG
€ 1.233,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-amino-4-bromo-9,10-dioxo-9,10-dihydro-2-anthracenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H8BrNO4/c16-9-5-8(15(20)21)12(17)11-10(9)13(18)6-3-1-2-4-7(6)14(11)19/h1-5H,17H2,(H,20,21)
InChIKey
LFKLTGPCMCEKPE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26961
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26961
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)