Wichtige Dokumente
ENA112933344
Enamine
2,4-bis[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-26442-100MG
€ 418,10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-26442-100MG
€ 418,10
Iupac Name
2,4-bis[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenol
Inchi Code
1S/C8H4F6OS2/c9-7(10,11)16-4-1-2-5(15)6(3-4)17-8(12,13)14/h1-3,15H
InChIKey
NXKYFYVOGSFZQZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26442
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)