Merck
ENA112933072
Enamine
4-{[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]sulfanyl}benzoic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
1 G
€ 362,20
2.5 G
€ 666,40
5 G
€ 964,10
10 G
€ 1.407,40
Lieferanten-SKU: EN300-26943-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
1 G
€ 362,20
2.5 G
€ 666,40
5 G
€ 964,10
10 G
€ 1.407,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.36
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-26943-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-{[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]sulfanyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO2S2/c1-8-13-10(6-16-8)7-17-11-4-2-9(3-5-11)12(14)15/h2-6H,7H2,1H3,(H,14,15)
InChIKey
XVQDEHGZVIANBD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26943
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26943
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)