Merck
ENA069848795
Enamine
3-phenylfuran-2-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 294,60
250 MG
€ 402,50
500 MG
€ 637,80
1 G
€ 804,20
2.5 G
€ 1.533,50
5 G
€ 2.247,20
10 G
€ 3.310,60
Lieferanten-SKU: EN300-23475-100MG
€ 294,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 294,60
250 MG
€ 402,50
500 MG
€ 637,80
1 G
€ 804,20
2.5 G
€ 1.533,50
5 G
€ 2.247,20
10 G
€ 3.310,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-23475-100MG
€ 294,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
143-145
Iupac Name
3-phenyl-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C11H8O3/c12-11(13)10-9(6-7-14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,12,13)
InChIKey
FSFXNTONSBUTHK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23475
Melting Point
143-145
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23475
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)