Wichtige Dokumente
ENA066596167
Enamine
2-(5-nitrofuran-2-amido)benzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-18719-100MG
€ 126,90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-18719-100MG
€ 126,90
Iupac Name
2-[(5-nitro-2-furoyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H8N2O6/c15-11(9-5-6-10(20-9)14(18)19)13-8-4-2-1-3-7(8)12(16)17/h1-6H,(H,13,15)(H,16,17)
InChIKey
YOVABYPJWOIWLM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18719
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)