Merck
ENA065086012
Enamine
13-oxo-6H,7H,8H,9H,10H,11H,13H-azocino[2,1-b]quinazoline-3-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 146,40
250 MG
€ 188,00
500 MG
€ 315,40
1 G
€ 432,40
2.5 G
€ 804,20
Lieferanten-SKU: EN300-14258-100MG
€ 146,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 146,40
250 MG
€ 188,00
500 MG
€ 315,40
1 G
€ 432,40
2.5 G
€ 804,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-14258-100MG
€ 146,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
13-oxo-6,8,9,10,11,13-hexahydro-7H-azocino[2,1-b]quinazoline-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H16N2O3/c18-14-11-7-6-10(15(19)20)9-12(11)16-13-5-3-1-2-4-8-17(13)14/h5-7,9,16H,1-4,8H2,(H,19,20)
InChIKey
SRXPOTMMYLXURJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14258
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14258
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)