Wichtige Dokumente
ENA053247515
Enamine
[1-(1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl](methyl)amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-13448-100MG
€ 294,60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-13448-100MG
€ 294,60
Iupac Name
1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-N-methylethanamine
Inchi Code
1S/C10H12N2S/c1-7(11-2)10-12-8-5-3-4-6-9(8)13-10/h3-7,11H,1-2H3
InChIKey
DHWUMSIEDZZPHJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13448
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)