Merck
ENA053247338
Enamine
5-[(4-benzylpiperazin-1-yl)sulfonyl]pyridine-2-thiol
Größe auswählen
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
1 G
€ 362,20
2.5 G
€ 666,40
5 G
€ 964,10
10 G
€ 1.407,40
Lieferanten-SKU: EN300-13269-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
1 G
€ 362,20
2.5 G
€ 666,40
5 G
€ 964,10
10 G
€ 1.407,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.48
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-13269-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-[(4-benzyl-1-piperazinyl)sulfonyl]-2-pyridinethiol
Inchi Code
1S/C16H19N3O2S2/c20-23(21,15-6-7-16(22)17-12-15)19-10-8-18(9-11-19)13-14-4-2-1-3-5-14/h1-7,12H,8-11,13H2,(H,17,22)
InChIKey
FQBIEZWSRLMUKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13269
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13269
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)