Merck
ENA053246767
Enamine
2-chloro-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one
Größe auswählen
100 MG
€ 134,70
250 MG
€ 173,70
500 MG
€ 288,10
1 G
€ 397,30
2.5 G
€ 735,30
5 G
€ 1.065,50
10 G
€ 1.560,80
Lieferanten-SKU: EN300-12696-100MG
€ 134,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 134,70
250 MG
€ 173,70
500 MG
€ 288,10
1 G
€ 397,30
2.5 G
€ 735,30
5 G
€ 1.065,50
10 G
€ 1.560,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.07
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-12696-100MG
€ 134,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
56-58
Iupac Name
2-chloro-1-(4-chlorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C9H8Cl2O/c1-6(10)9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-6H,1H3
InChIKey
YQBPDHQJIIDKEO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12696
Melting Point
56-58
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12696
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)