Merck
ENA048303967
Enamine
[2-amino-1-(2-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine
Größe auswählen
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 162,00
500 MG
€ 228,30
1 G
€ 280,30
2.5 G
€ 448,00
5 G
€ 727,50
10 G
€ 1.286,50
Lieferanten-SKU: EN300-11267-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 162,00
500 MG
€ 228,30
1 G
€ 280,30
2.5 G
€ 448,00
5 G
€ 727,50
10 G
€ 1.286,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-11267-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-chlorophenyl)-N~1~,N~1~-dimethyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C10H15ClN2/c1-13(2)10(7-12)8-5-3-4-6-9(8)11/h3-6,10H,7,12H2,1-2H3
InChIKey
JXJCCQYPULQIKT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11267
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11267
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)