Merck
ENA040899350
Enamine
4-chloro-5-(3,4-dimethylphenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.77
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-chloro-5-(3,4-dimethylphenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C14H11ClN2S/c1-8-3-4-10(5-9(8)2)11-6-18-14-12(11)13(15)16-7-17-14/h3-7H,1-2H3
InChIKey
YHGOZPYHUNWJBE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10483
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10483
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)