Merck
ENA040899104
Enamine
3-(dimethylsulfamoyl)-4-methoxybenzoic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 146,40
250 MG
€ 188,00
500 MG
€ 315,40
1 G
€ 432,40
2.5 G
€ 804,20
5 G
€ 1.169,50
10 G
€ 1.712,90
Lieferanten-SKU: EN300-10848-100MG
€ 146,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 146,40
250 MG
€ 188,00
500 MG
€ 315,40
1 G
€ 432,40
2.5 G
€ 804,20
5 G
€ 1.169,50
10 G
€ 1.712,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-10848-100MG
€ 146,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[(dimethylamino)sulfonyl]-4-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO5S/c1-11(2)17(14,15)9-6-7(10(12)13)4-5-8(9)16-3/h4-6H,1-3H3,(H,12,13)
InChIKey
MQLMCRQJDMMJSS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10848
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10848
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)