Merck
ENA024296456
Enamine
5-(1,3-benzothiazol-2-yl)furan-2-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.26
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
175-176
Iupac Name
5-(1,3-benzothiazol-2-yl)-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C12H7NO2S/c14-7-8-5-6-10(15-8)12-13-9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H
InChIKey
WTVOYONXUGCDPY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10420
Melting Point
175-176
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10420
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)