Merck
ENA024296265
Enamine
4-carbamoyl-2-(2,4-dimethylbenzenesulfonamido)butanoic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
1 G
€ 362,20
Lieferanten-SKU: EN300-10229-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
1 G
€ 362,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.36
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-10229-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N~2~-[(2,4-dimethylphenyl)sulfonyl]glutamine
Inchi Code
1S/C13H18N2O5S/c1-8-3-5-11(9(2)7-8)21(19,20)15-10(13(17)18)4-6-12(14)16/h3,5,7,10,15H,4,6H2,1-2H3,(H2,14,16)(H,17,18)
InChIKey
XRCFYLHXXLSTTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
91
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10229
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10229
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)