Merck
ENA024295825
Enamine
1-(7-ethoxy-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one
Größe auswählen
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
1 G
€ 362,20
2.5 G
€ 666,40
5 G
€ 964,10
10 G
€ 1.407,40
Lieferanten-SKU: EN300-09789-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
1 G
€ 362,20
2.5 G
€ 666,40
5 G
€ 964,10
10 G
€ 1.407,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-09789-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
84-86
Iupac Name
1-(7-ethoxy-1-benzofuran-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C12H12O3/c1-3-14-10-6-4-5-9-7-11(8(2)13)15-12(9)10/h4-7H,3H2,1-2H3
InChIKey
VMJVQNUDBMVFAH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09789
Melting Point
84-86
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09789
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)