Wichtige Dokumente
ENA024295731
Enamine
2-{4-[3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl]piperazine-1-carbonyl}benzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-09695-100MG
€ 126,90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-09695-100MG
€ 126,90
Iupac Name
2-[(4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulfonyl}-1-piperazinyl)carbonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C19H17F3N2O5S/c20-19(21,22)13-4-3-5-14(12-13)30(28,29)24-10-8-23(9-11-24)17(25)15-6-1-2-7-16(15)18(26)27/h1-7,12H,8-11H2,(H,26,27)
InChIKey
LGOWMXLXKNCIFS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09695
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)