Merck
ENA024295708
Enamine
2-[4-(dimethylamino)-3-nitrobenzoyl]benzoic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 112,60
250 MG
€ 142,50
500 MG
€ 198,40
1 G
€ 241,30
2.5 G
€ 433,70
5 G
€ 620,90
10 G
€ 896,50
Lieferanten-SKU: EN300-09672-100MG
€ 112,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 112,60
250 MG
€ 142,50
500 MG
€ 198,40
1 G
€ 241,30
2.5 G
€ 433,70
5 G
€ 620,90
10 G
€ 896,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-09672-100MG
€ 112,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[4-(dimethylamino)-3-nitrobenzoyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H14N2O5/c1-17(2)13-8-7-10(9-14(13)18(22)23)15(19)11-5-3-4-6-12(11)16(20)21/h3-9H,1-2H3,(H,20,21)
InChIKey
SXDFWKNQEKZQCQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09672
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09672
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)