Wichtige Dokumente
ENA024295534
Enamine
4-[4-(difluoromethoxy)phenyl]-5-[(piperidin-1-yl)methyl]-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: AA00JBT5-500MG
€ 792,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: AA00JBT5-500MG
€ 792,40
Iupac Name
4-[4-(difluoromethoxy)phenyl]-5-(1-piperidinylmethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl hydrosulfide
Inchi Code
1S/C15H18F2N4OS/c16-14(17)22-12-6-4-11(5-7-12)21-13(18-19-15(21)23)10-20-8-2-1-3-9-20/h4-7,14H,1-3,8-10H2,(H,19,23)
InChIKey
HAAHJJOVKVCGPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09498
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)