Merck
ENA024295462
Enamine
2-{[(4-chlorophenyl)methoxy]methyl}oxirane
Größe auswählen
100 MG
€ 134,70
250 MG
€ 173,70
500 MG
€ 288,10
1 G
€ 397,30
2.5 G
€ 735,30
5 G
€ 1.065,50
Lieferanten-SKU: EN300-09426-100MG
€ 134,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 134,70
250 MG
€ 173,70
500 MG
€ 288,10
1 G
€ 397,30
2.5 G
€ 735,30
5 G
€ 1.065,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-09426-100MG
€ 134,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-{[(4-chlorobenzyl)oxy]methyl}oxirane
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c11-9-3-1-8(2-4-9)5-12-6-10-7-13-10/h1-4,10H,5-7H2
InChIKey
ZDNBCVOWXDVDPK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09426
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)