Merck
ENA024295252
Enamine
2-[(2,3,6-trimethylphenoxy)methyl]oxirane
Größe auswählen
100 MG
€ 134,70
250 MG
€ 173,70
500 MG
€ 288,10
1 G
€ 397,30
2.5 G
€ 735,30
5 G
€ 1.065,50
10 G
€ 1.560,80
Lieferanten-SKU: EN300-09215-100MG
€ 134,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 134,70
250 MG
€ 173,70
500 MG
€ 288,10
1 G
€ 397,30
2.5 G
€ 735,30
5 G
€ 1.065,50
10 G
€ 1.560,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-09215-100MG
€ 134,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
41-42
Iupac Name
2-[(2,3,6-trimethylphenoxy)methyl]oxirane
Inchi Code
1S/C12H16O2/c1-8-4-5-9(2)12(10(8)3)14-7-11-6-13-11/h4-5,11H,6-7H2,1-3H3
InChIKey
GRDGVKZFGLIZHQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09215
Melting Point
41-42
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)