Wichtige Dokumente
ENA024294151
Enamine
5-(4-oxo-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-3-yl)pentanoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-08111-100MG
€ 126,90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-08111-100MG
€ 126,90
Iupac Name
5-(4-oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)pentanoic acid
Inchi Code
1S/C8H11NO3S2/c10-6-5-14-8(13)9(6)4-2-1-3-7(11)12/h1-5H2,(H,11,12)
InChIKey
KVEUMEOQMJZFRA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08111
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)