Merck
ENA018110639
Enamine
2-(2-bromo-6-ethoxy-4-formylphenoxy)acetamide
Größe auswählen
100 MG
€ 203,60
250 MG
€ 271,20
500 MG
€ 468,80
1 G
€ 609,20
2.5 G
€ 1.151,30
Lieferanten-SKU: EN300-07666-100MG
€ 203,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 203,60
250 MG
€ 271,20
500 MG
€ 468,80
1 G
€ 609,20
2.5 G
€ 1.151,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-07666-100MG
€ 203,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-bromo-6-ethoxy-4-formylphenoxy)acetamide
Inchi Code
1S/C11H12BrNO4/c1-2-16-9-4-7(5-14)3-8(12)11(9)17-6-10(13)15/h3-5H,2,6H2,1H3,(H2,13,15)
InChIKey
HPGNIWDIBHPWNQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07666
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07666
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)