Merck
ENA018110183
Enamine
1-[(5-methylthiophen-2-yl)sulfonyl]piperidine-3-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
1 G
€ 362,20
2.5 G
€ 666,40
5 G
€ 964,10
Lieferanten-SKU: EN300-07145-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
1 G
€ 362,20
2.5 G
€ 666,40
5 G
€ 964,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.38
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-07145-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[(5-methyl-2-thienyl)sulfonyl]-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO4S2/c1-8-4-5-10(17-8)18(15,16)12-6-2-3-9(7-12)11(13)14/h4-5,9H,2-3,6-7H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
QKLAHLXSXCSXCN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07145
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07145
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)