Merck
ENA018110009
Enamine
2-chloro-5-(hydrazinecarbonyl)benzene-1-sulfonamide
Größe auswählen
100 MG
€ 203,60
250 MG
€ 271,20
500 MG
€ 468,80
1 G
€ 609,20
2.5 G
€ 1.151,30
5 G
€ 1.681,70
Lieferanten-SKU: EN300-06935-100MG
€ 203,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 203,60
250 MG
€ 271,20
500 MG
€ 468,80
1 G
€ 609,20
2.5 G
€ 1.151,30
5 G
€ 1.681,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-06935-100MG
€ 203,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
211-212
Iupac Name
2-chloro-5-(hydrazinocarbonyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H8ClN3O3S/c8-5-2-1-4(7(12)11-9)3-6(5)15(10,13)14/h1-3H,9H2,(H,11,12)(H2,10,13,14)
InChIKey
XKQKCGDIIVQYKP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06935
Melting Point
211-212
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06935
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)