Merck
ENA018109451
Enamine
2-(quinolin-8-yloxy)acetic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 123,00
250 MG
€ 155,50
500 MG
€ 219,20
1 G
€ 268,60
2.5 G
€ 357,00
5 G
€ 503,90
10 G
€ 689,80
Lieferanten-SKU: EN300-06310-100MG
€ 123,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 123,00
250 MG
€ 155,50
500 MG
€ 219,20
1 G
€ 268,60
2.5 G
€ 357,00
5 G
€ 503,90
10 G
€ 689,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-06310-100MG
€ 123,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
mp (Schmelzpunkt)
210-212
Iupac Name
(8-quinolinyloxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c13-10(14)7-15-9-5-1-3-8-4-2-6-12-11(8)9/h1-6H,7H2,(H,13,14)
InChIKey
PNKYIZBUGAZUHQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06310
Melting Point
210-212
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06310
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)