Merck
ENA018109107
Enamine
N-(6-amino-1-benzyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)-2-chloro-N-ethylacetamide
Größe auswählen
100 MG
€ 134,70
250 MG
€ 173,70
500 MG
€ 288,10
1 G
€ 397,30
2.5 G
€ 735,30
5 G
€ 1.065,50
10 G
€ 1.560,80
Lieferanten-SKU: EN300-05886-100MG
€ 134,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 134,70
250 MG
€ 173,70
500 MG
€ 288,10
1 G
€ 397,30
2.5 G
€ 735,30
5 G
€ 1.065,50
10 G
€ 1.560,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.78
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-05886-100MG
€ 134,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(6-amino-1-benzyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinyl)-2-chloro-N-ethylacetamide
Inchi Code
1S/C15H17ClN4O3/c1-2-19(11(21)8-16)12-13(17)20(15(23)18-14(12)22)9-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9,17H2,1H3,(H,18,22,23)
InChIKey
LREOBBAXROSLKG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05886
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05886
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)