Merck
ENA018107705
Enamine
1-[3-(chloromethyl)-5-fluoro-2-hydroxyphenyl]ethan-1-one
Größe auswählen
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
1 G
€ 362,20
2.5 G
€ 666,40
5 G
€ 964,10
10 G
€ 1.407,40
Lieferanten-SKU: EN300-04270-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
1 G
€ 362,20
2.5 G
€ 666,40
5 G
€ 964,10
10 G
€ 1.407,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.61
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-04270-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[3-(chloromethyl)-5-fluoro-2-hydroxyphenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H8ClFO2/c1-5(12)8-3-7(11)2-6(4-10)9(8)13/h2-3,13H,4H2,1H3
InChIKey
AZSSDSLYWMMKHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04270
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04270
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)