Merck
ENA018107428
Enamine
2-(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile
Größe auswählen
100 MG
€ 149,00
250 MG
€ 193,20
500 MG
€ 277,70
1 G
€ 344,00
2.5 G
€ 633,90
5 G
€ 914,70
10 G
€ 1.335,90
Lieferanten-SKU: EN300-03962-100MG
€ 149,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 149,00
250 MG
€ 193,20
500 MG
€ 277,70
1 G
€ 344,00
2.5 G
€ 633,90
5 G
€ 914,70
10 G
€ 1.335,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-03962-100MG
€ 149,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
90-91
Iupac Name
(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C14H19N/c1-10-8-12(14(3,4)5)9-11(2)13(10)6-7-15/h8-9H,6H2,1-5H3
InChIKey
ZUXNULGHCOXCFL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03962
Melting Point
90-91
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03962
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)