Merck
ENA018107288
Enamine
N2,N4-diethyl-6-hydrazinyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Größe auswählen
100 MG
€ 112,60
250 MG
€ 142,50
500 MG
€ 198,40
1 G
€ 241,30
2.5 G
€ 433,70
5 G
€ 620,90
10 G
€ 896,50
Lieferanten-SKU: EN300-03800-100MG
€ 112,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 112,60
250 MG
€ 142,50
500 MG
€ 198,40
1 G
€ 241,30
2.5 G
€ 433,70
5 G
€ 620,90
10 G
€ 896,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-03800-100MG
€ 112,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
137-142
Iupac Name
N~2~,N~4~-diethyl-6-hydrazino-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Inchi Code
1S/C7H15N7/c1-3-9-5-11-6(10-4-2)13-7(12-5)14-8/h3-4,8H2,1-2H3,(H3,9,10,11,12,13,14)
InChIKey
BVGUQIRYCWKXNV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03800
Melting Point
137-142
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03800
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)