Wichtige Dokumente
ENA018105883
Enamine
4-amino-N-(4-methoxyphenyl)benzene-1-sulfonamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-02202-100MG
€ 76,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-02202-100MG
€ 76,20
mp (Schmelzpunkt)
193-194
Iupac Name
4-amino-N-(4-methoxyphenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H14N2O3S/c1-18-12-6-4-11(5-7-12)15-19(16,17)13-8-2-10(14)3-9-13/h2-9,15H,14H2,1H3
InChIKey
PKCILPHWDZXVQT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02202
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)