Wichtige Dokumente
ENA018105823
Enamine
3-amino-4-chloro-N-{4-[(difluoromethyl)sulfanyl]phenyl}benzene-1-sulfonamide
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-amino-4-chloro-N-{4-[(difluoromethyl)sulfanyl]phenyl}benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H11ClF2N2O2S2/c14-11-6-5-10(7-12(11)17)22(19,20)18-8-1-3-9(4-2-8)21-13(15)16/h1-7,13,18H,17H2
InChIKey
IXYMGKKLPAPPRA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02141
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02141
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)