Wichtige Dokumente
ENA018105543
Enamine
2-chloro-N-[2-chloro-5-(piperidine-1-sulfonyl)phenyl]acetamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-01627-100MG
€ 134,70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-01627-100MG
€ 134,70
Iupac Name
2-chloro-N-[2-chloro-5-(1-piperidinylsulfonyl)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C13H16Cl2N2O3S/c14-9-13(18)16-12-8-10(4-5-11(12)15)21(19,20)17-6-2-1-3-7-17/h4-5,8H,1-3,6-7,9H2,(H,16,18)
InChIKey
GDJSMJJAGQWDKW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01627
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)