Wichtige Dokumente
ENA018105411
Enamine
2-cyano-N-(3-methoxypropyl)acetamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-01408-100MG
€ 103,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-01408-100MG
€ 103,50
Iupac Name
2-cyano-N-(3-methoxypropyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H12N2O2/c1-11-6-2-5-9-7(10)3-4-8/h2-3,5-6H2,1H3,(H,9,10)
InChIKey
QWNFSBIGAWBUTF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01408
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)