Merck
ENA018105313
Enamine
2-cyano-N-(3-ethoxypropyl)acetamide
Größe auswählen
100 MG
€ 190,60
250 MG
€ 253,00
500 MG
€ 372,60
1 G
€ 464,90
2.5 G
€ 710,60
5 G
€ 1.121,40
10 G
€ 1.529,60
Lieferanten-SKU: EN300-01303-100MG
€ 190,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 190,60
250 MG
€ 253,00
500 MG
€ 372,60
1 G
€ 464,90
2.5 G
€ 710,60
5 G
€ 1.121,40
10 G
€ 1.529,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-01303-100MG
€ 190,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
55-56
Iupac Name
2-cyano-N-(3-ethoxypropyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H14N2O2/c1-2-12-7-3-6-10-8(11)4-5-9/h2-4,6-7H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
CYXWZTKRUQZGBI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01303
Melting Point
55-56
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01303
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)