Merck
ENA018105125
Enamine
1-[2,4-bis(difluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one
Größe auswählen
100 MG
€ 141,20
250 MG
€ 180,20
500 MG
€ 303,70
1 G
€ 415,50
2.5 G
€ 771,70
5 G
€ 1.117,50
10 G
€ 1.636,20
Lieferanten-SKU: EN300-01078-100MG
€ 141,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 141,20
250 MG
€ 180,20
500 MG
€ 303,70
1 G
€ 415,50
2.5 G
€ 771,70
5 G
€ 1.117,50
10 G
€ 1.636,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-01078-100MG
€ 141,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[2,4-bis(difluoromethoxy)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H8F4O3/c1-5(15)7-3-2-6(16-9(11)12)4-8(7)17-10(13)14/h2-4,9-10H,1H3
InChIKey
PGPIQACNLBOEMR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01078
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01078
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)