Merck
ENA018104868
Enamine
2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)quinoline-4-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.36
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
mp (Schmelzpunkt)
258-259
Iupac Name
2-(6-methoxy-2-naphthyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C21H15NO3/c1-25-16-9-8-13-10-15(7-6-14(13)11-16)20-12-18(21(23)24)17-4-2-3-5-19(17)22-20/h2-12H,1H3,(H,23,24)
InChIKey
GOGMULHCVISZHY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00800
Melting Point
258-259
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00800
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)