Merck
ENA018104683
Enamine
4-chloro-3-[(5-chloro-2,4-dimethoxyphenyl)sulfamoyl]benzoic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
1 G
€ 362,20
2.5 G
€ 666,40
5 G
€ 964,10
10 G
€ 1.407,40
Lieferanten-SKU: EN300-00595-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
1 G
€ 362,20
2.5 G
€ 666,40
5 G
€ 964,10
10 G
€ 1.407,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-00595-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-3-[(5-chloro-2,4-dimethoxyanilino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H13Cl2NO6S/c1-23-12-7-13(24-2)11(6-10(12)17)18-25(21,22)14-5-8(15(19)20)3-4-9(14)16/h3-7,18H,1-2H3,(H,19,20)
InChIKey
BIUWYBFALMYJQC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00595
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00595
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)