Wichtige Dokumente
ENA018104631
Enamine
4-chloro-3-[(4-iodophenyl)sulfamoyl]benzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-00538-100MG
€ 126,90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-00538-100MG
€ 126,90
Iupac Name
4-chloro-3-[(4-iodoanilino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H9ClINO4S/c14-11-6-1-8(13(17)18)7-12(11)21(19,20)16-10-4-2-9(15)3-5-10/h1-7,16H,(H,17,18)
InChIKey
GSCDBKDBOKSHFU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00538
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)