Wichtige Dokumente
ENA018104586
Enamine
3-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]benzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-00491-100MG
€ 195,80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-00491-100MG
€ 195,80
Iupac Name
3-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H16N2O4S/c1-13-5-7-14(8-6-13)19(17,18)11-4-2-3-10(9-11)12(15)16/h2-4,9H,5-8H2,1H3,(H,15,16)
InChIKey
VJVSNPXBBRHNRF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00491
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)