Merck
CO1H9538BE8C
CombiPhos Catalysts Inc
5-bromo-2-isopropoxy-4-methylpyrimidine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.09
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-bromo-2-isopropoxy-4-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2O/c1-5(2)12-8-10-4-7(9)6(3)11-8/h4-5H,1-3H3
InChIKey
VAWAMISTAORKHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)