CO1H9538BA91
CombiPhos Catalysts Inc
3-bromo-5-(oxetan-3-yloxy)pyridine
About This Item
Iupac Name
3-bromo-5-(3-oxetanyloxy)pyridine
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c9-6-1-7(3-10-2-6)12-8-4-11-5-8/h1-3,8H,4-5H2
InChIKey
MBOUWEOKJVZSTK-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)