CO1H324A5C17
CombiPhos Catalysts Inc
4-(2-Methylpiperidin-1-yl)furan-2-boronic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.05
Iupac Name
(4-(2-methylpiperidin-1-yl)furan-2-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C10H16BNO3/c1-8-4-2-3-5-12(8)9-6-10(11(13)14)15-7-9/h6-8,13-14H,2-5H2,1H3
InChIKey
MTQZKTQPTQPJSC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)