Wichtige Dokumente
COMH97E337B6
Combi-Blocks, Inc.
(2-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium bromide monohydrate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: QF-4986-1G
€ 80,77
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: QF-4986-1G
€ 80,77
Iupac Name
(2-nitrobenzyl)(triphenyl)phosphonium bromide hydrate
Inchi Code
1S/C25H21NO2P.BrH.H2O/c27-26(28)25-19-11-10-12-21(25)20-29(22-13-4-1-5-14-22,23-15-6-2-7-16-23)24-17-8-3-9-18-24;;/h1-19H,20H2;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChIKey
UNGMSIJQPDEGNV-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-4986
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)